Fontos dokumentumok
T8802
Trypsin from bovine pancreas
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10,000 BAEE units/mg protein
molekulatömeg
23.8 kDa
összetétel
protein, ≥95%
oldhatóság
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
idegen aktivitás
Chymotrypsin ≤0.1 BTEE units/mg protein
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.