C6628
Chloroquine diphosphate salt
98.5-101.0% (EP), powder or crystals, anti-malarial drug
Szinonimák:
N4-(7-chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine diphosphate, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Chloroquine diphosphate salt, powder or crystals, 98.5-101.0% (EP)
Minőségi szint
Teszt
98.5-101.0% (EP)
form
powder or crystals
mp
192-198 °C
antibiotikus hatásspektrum
parasites
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC1(4363)
Alkalmazás
Chloroquine diphosphate salt has been used :
- in in vitro antiplasmodial assays
- in transfection and infection assays
- in autophagy inhibition
- in differentiation of induced pluripotent stem (iPS) cells into cardiomyocytes
- in flow treatment of infected blood
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.