Fontos dokumentumok
SML1046
CHIR99021
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
Szinonimák:
6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile, CT99021
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CHIR99021, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC(C=C1Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC(N=C3)=CC=C3C#N)=NC=C2C4=NC(C)=CN4
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in cocktail with small molecules to convert human lung fibroblast cells into neurons
- as a culture medium supplement in potassium supplemented simplex optimization medium (KSOM) for the culture of blastocysts
- for chronic inhibition of GSK-3 to investigate its role in corticogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Couple to Sensory Neural Pathways
Cikkek
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.