Fontos dokumentumok
X3004
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
Szinonimák:
3,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Javasolt termékek
product name
XAV939, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- of tankyrase in neuroblastoma cell lines
- of diphtheria toxin-like ADP-ribosyltransferases (ARTD) in medulloblastoma cells
- of wnt signalling in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.