Fontos dokumentumok
B3795
Brain-derived neurotrophic factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Abrineurin, BDNF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Brain-derived neurotrophic factor human, BDNF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~27 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg Endotoxin level
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The active form of BDNF recombinant human protein (27 kDa) is a dimer formed by two identical 119 amino acid subunits held together by strong hydrophobic interactions
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.