Fontos dokumentumok
SML0559
LDN193189 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, ALK2/3 inhibitor
Szinonimák:
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline hydrochloride, DM-3189
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LDN193189 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow to orange
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C(C=N1)(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)=CN4C1=C(C5=CC=NC6=C5C=CC=C6)C=N4.Cl
InChI
1S/C25H22N6.ClH/c1-2-4-24-22(3-1)21(9-10-27-24)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-5-7-20(8-6-18)30-13-11-26-12-14-30;/h1-10,15-17,26H,11-14H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCCDKTWDGDFRME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)