Fontos dokumentumok
C9134
α-Chymotrypsin−Agarose from bovine pancreas
lyophilized powder, 2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
molekulatömeg
25 kDa
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.