Fontos dokumentumok
A7824
6-Aminocaproic acid
BioUltra, ≥99%
Szinonimák:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
404.6 - 408.2 °F
Lobbanási pont (C)
207 - 209 °C