Fontos dokumentumok
11418467001
Roche
Chymotrypsin Sequencing Grade
from bovine pancreas
Szinonimák:
chymotrypsin, protease
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
lyophilized (salt-free)
specifikus aktivitás
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
molekulatömeg
Mr 25 kDa
kiszerelés
pkg of 4 × 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
protein sequencing: suitable
optimális pH
7.0-9.0
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
A solution in 1 mM HCl can be stored for up to one week at 2 to 8 °C.
Inhibitors: Aprotinin, DFP, PMSF, phenothiazine-N-carbonyl chloride, TPCK, ZPCK, α2-macroglobulin, α1-antitrypsin, soybean trypsin inhibitor, and chymostatin. No inhibition by APMSF.
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.