Fontos dokumentumok
P4406
Papain Agarose from papaya latex
lyophilized powder, 90-150 units/mL packed gel
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
papaya (latex)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
90-150 units/mL packed gel
molekulatömeg
21 kDa
a címkézés mértéke
3,000-5,000 units per g agarose (at pH7.0 at 30 °C.)
matrix
beaded agarose
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
Also hydrolyzes esters and amides.
Egység definíció
Fizikai forma
Inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Fedezze fel a cisztein-proteáz papain tulajdonságait és alkalmazásait, és keressen gátlókat, szubsztrátokat és egyéb papaintermékeket.