Fontos dokumentumok
A3401
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate
Szinonimák:
H-Ala-Ala-Phe-AMC
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C25H28N4O5/c1-14-11-22(30)34-21-13-18(9-10-19(14)21)28-25(33)20(12-17-7-5-4-6-8-17)29-24(32)16(3)27-23(31)15(2)26/h4-11,13,15-16,20H,12,26H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,33)(H,29,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVRLYIFIDKXFHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of the reaction mixture for enzymatic assays
- to initiate the enzyme reaction in tripeptidyl peptidase-1 (TPP1) enzyme activity assay
- to initiate the assay reaction in lysosomal hydrolases activity assay
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.