Fontos dokumentumok
C4879
α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas
essentially salt-free, lyophilized powder
Szinonimák:
chymotrypsin A zymogen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine pancreas
Minőségi szint
típus
Type II
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40 units/mg solid
molekulatömeg
25,656 Da by calculation
tisztítva
6× crystallization
oldhatóság
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
α-chymotrypsin ≤1 U/mg (prior to activation by trypsin)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.