B6125
N-Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester
Szinonimák:
BTEE
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
mp
118-121 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO4/c1-2-23-18(22)16(12-13-8-10-15(20)11-9-13)19-17(21)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,16,20H,2,12H2,1H3,(H,19,21)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRLROPAFMUDDRC-INIZCTEOSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocols
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.