S7388
N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide
Szinonimák:
N-Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-phenylalanine 4-nitroanilide, N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCCN1C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-23(17-20-7-4-3-5-8-20)28(41)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,42)(H,38,39)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKDMKWNDBAVNQZ-WJNSRDFLSA-N
Géninformáció
human ... FKBP10(60681)
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
- as a substrate for cathepsin G assay in bone marrow lysates.
- in proteolytic activity assay of serine protease subtilisin carlsberg (SC).
- as a substrate for neutrophil elastase, trypsin and chymotrypsin in protease assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.