C6423
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
grade
Proteomics Grade
Minőségi szint
form
salt-free, lyophilized powder
molekulatömeg
25 kDa
alkalmasság
suitable for protein sequencing
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
cow ... CTRB1(618826)
Alkalmazás
- Protein Identification by mass spectrometry (MS)
- The isolation and characterization of myosin heavy chains
- Toxin preparation
- The incubation of infected and uninfected cells for analysis of cellular proteins by SDS-PAGE
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Inhibitor
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.