Merck
G9910
Sigma-Aldrich
Sodium glycodeoxycholate
BioXtra, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodeoxycholic acid sodium salt, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
Méret kiválasztása
250 MG
29 400,00 Ft
1 G
62 200,00 Ft
5 G
132 000,00 Ft
29 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
29 400,00 Ft
1 G
62 200,00 Ft
5 G
132 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H42NNaO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
471.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
29 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
leírás
anionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥97% (HPLC)
molekulatömeg
471.61 g/mol
szennyeződések
≤0.0025% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
2.1 mM
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.011%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
SMILES string
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.Na.H/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);;/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMYWWGPEKRLDGW-ZXMGEDLUSA-N
Általános leírás
Sodium glycodeoxycholate is a bile salt that can be used to form biomimicking environments. [1]
Alkalmazás
Sodium glycodeoxycholate has been used in a study to develop more similar mimetic intestinal fluids to physiological fluids than those developed by mixed bile salt systems (MBS). [2] It has also been used in a study to investigate Ca2+ buffering capability of bile salt micelles. [3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Induces apoptosis in hepatocytes; may induce DNA cleavage.
Egyéb megjegyzések
Bile Salt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bile salt composition is secondary to bile salt concentration in determining hydrocortisone and progesterone solubility in intestinal mimetic fluids
Huda H Zughaid, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 422, 7-7 (2012)
Domenico Trombetta et al.
Nutrients, 12(11) (2020-11-11)
Almond kernels contain phytochemicals with positive health effects in relation to heart disease, diabetes and obesity. Several studies have previously highlighted that almond cell wall encapsulation during digestion and particle size are factors associated with these benefits. In the present
Raina Thakur et al.
Photochemistry and photobiology, 88(5), 1248-1255 (2012-05-23)
Photophysical properties of two widely used antibiotic fluoroquinolone drugs, namely Norfloxacin (NOR) and Ofloxacin (OFL) have been investigated in biomimicking environments formed by bile salts. Experimental results demonstrate that photophysical enhancement and fall of a particular prototropic species are sensitive
Elisabetta De Angelis et al.
Food & function, 8(4), 1599-1610 (2017-03-16)
Soy is an important component of the human diet thanks to its nutritional value and high protein content; however, it also represents a risk for allergenic consumers due to its potential to trigger adverse reactions in sensitized individuals. The putative
Hu-He Chen et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(3), 748-752 (2010-05-26)
In the present article, NaGDC was used to study the Ca(2+)-buffering capability of bile salt micelles. NaGDC is a naturally occurring bile salt which constitutes approximately 10 molar percent of bile salt composition in gallbladder. The authors selected glycine conjugated
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.