Fontos dokumentumok
N7000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
≥98% (titration), powder
Szinonimák:
α-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate
Teszt
≥98% (titration)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?