Fontos dokumentumok
520918
Gold(III) chloride trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hydrogen tetrachloroaurate(III), Tetrachloroauric(III) acid
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
összetétel
Au, 48.5-50.25%
kiszerelés
glass bottle of 1 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.