Fontos dokumentumok
435449
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~2,900
Szinonimák:
Pluronic® L-64, PEG-PPG-PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.3 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
molekulatömeg
average Mn ~2,900
összetétel
PEG, 40 wt. %
törésmutató
n20/D 1.46
felületi feszültség
43 dyn/cm, 25 °C, 0.1 wt. % in H2O
viszkozitás
850 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 58 °C (1 wt. % aqueous solution)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
12.0 - 18.0
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.