Fontos dokumentumok
D3252
o-Dianisidine dihydrochloride
≥95%
Szinonimák:
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
268 °C
oldhatóság
H2O: soluble 25 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Egyediség
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.