Fontos dokumentumok
T8533
o-Tolidine
≥95% purity, powder or chunks
Szinonimák:
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
o-Tolidine, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or chunks
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light brown
mp
128-131 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
White Rot Fungus Trametes versicolor