Fontos dokumentumok
D9143
o-Dianisidine
peroxidase substrate, chromogenic, powder
Szinonimák:
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
About This Item
Javasolt termékek
product name
o-Dianisidine, peroxidase substrate
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
H2O: slightly soluble
aqueous acid: soluble
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
402.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
206 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.