Fontos dokumentumok
D2679
Supelco
o-Dianisidine dihydrochloride
for enzymic, spectrophotometric determination, vial of 5 mg
Szinonimák:
o-Dianisidine reagent
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
12164500
NACRES:
NA.84
grade
for enzymic, spectrophotometric determination
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
vial of 5 mg
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Inidcator substrate for the quantitative determination of glucose in food and other materials utilizing the glucose oxidase-peroxidase-o-dianisidine enzymatic assay.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)