Fontos dokumentumok
850456C
Avanti
16:0-18:0 PC
1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PSPC; PC(16:0/18:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850456C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850456C
koncentráció
10 mg/mL (850456C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)