Fontos dokumentumok
840034P
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840034P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840034P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840034P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840034P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Általános leírás
Alkalmazás
- in phospholipid mixture for nanodisc preparation
- in liposome preparation
- in lipid vesicle preparation for surface plasmon resonance (SPR) analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)