Fontos dokumentumok
850757C
Avanti
16:0-18:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; POPE; PE(16:0/18:1(9Z)); 110637
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850757C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850757C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850757C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850757C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (850757C-25mg)
25 mg/mL (850757C-1g)
25 mg/mL (850757C-200mg)
25 mg/mL (850757C-500mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHQVHHIBKUMWTI-ZCXUNETKSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3