Merck
850356C
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H96NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
846.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
leírás
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (850356C-25mg)
25 mg/mL (850356C-200mg)
25 mg/mL (850356C-500mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4ME 16:0 PC/DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a synthetic lipid. It has ester linkages between acyl chains and glycerol backbone and also between the headgroup and glycerol backbone. This neutral lipids possess high steric asymmetry. It remains in fluid or viscous liquid crystalline state over a wide range of temperature.
Lipids containing diphytanoyl fatty acid chains have been used to produce stable planar lipid membranes (see References). Diphytanoyl phosphatidylcholine does not exhibit a detectable gel to liquid crystalline phase transition from -120°C to +120°C.The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products from oxidization and hydrolysis.
Alkalmazás
4ME 16:0 PC is suitable for use:
  • to study its phase behaviour and its interactions with the representative antimicrobial peptide PGLa from Xenopus laevis (peptidyl-glycylleucine-carboxyamide
  • to improve the mechanical stability of planar lipid bilayer membrane
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
4ME 16:0 PC/DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine can be used as a bilayer mimic for electrophysiological measurements. It is stable under mechanical stress but the ester linkages are liable to hydrolysis under acidic or alkaline conditions.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850356C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850356C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850356C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Formation and characterization of planar lipid bilayer membranes from synthetic phytanyl-chained glycolipids
Baba T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1421(1), 91-102 (1999)
Tim Diederichs et al.
Nature communications, 10(1), 5018-5018 (2019-11-07)
Nanopores are key in portable sequencing and research given their ability to transport elongated DNA or small bioactive molecules through narrow transmembrane channels. Transport of folded proteins could lead to similar scientific and technological benefits. Yet this has not been
Physical properties of bilayer membranes formed from a synthetic saturated phospholipid in n-decane.
W R Redwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 233(1), 1-6 (1971-03-09)
H Lindsey et al.
Biochimica et biophysica acta, 555(1), 147-167 (1979-07-19)
We report here on a series of studies aimed at characterization of the structural and dynamical properties of the synthetic lipid diphytanoyl phosphatidylcholine, in multilamellar dispersions and vesicle suspensions. The lipid exhibits no detectable gel to liquid crystalline phase transition
Patrick Urban et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(44), 13368-13374 (2018-10-23)
Controlling lateral interactions between lipid molecules in a bilayer membrane to guide membrane organization and domain formation is a key factor for studying and emulating membrane functionality in synthetic biological systems. Here, we demonstrate an approach to reversibly control lipid