Merck
840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H78O10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
797.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
leírás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
Általános leírás
Phosphoglyceride (PG) are also referred as glycerophospholipid. It is an important component of membrane bilayers. It has three-carbon backbone of glycerol, two long-chain fatty acids, esterified to hydroxyl groups on carbons 1 and 2 of the glycerol and phosphoric acid esterified to the C3 hydroxyl group of glycerol. It is found at high levels in the membranes of all cells and at low levels in fat stores. 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PG has two hydroxyl groups in its head group. It is an anionic lipid.
Alkalmazás
  • Probing the extended lipid anchorage with cytochrome c and liposomes containing diacylphosphatidylglycerol lipids.: This study investigates the interactions of cytochrome c with liposomes containing diacylphosphatidylglycerol (PG) lipids, including 18:1 (Δ9-Cis) PG. The research provides insights into the lipid anchorage and membrane dynamics, which are crucial for understanding cellular processes and developing biotechnological applications involving lipid-protein interactions (Abbott et al., 2018).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoglycerides (PG)/glycerophospholipids play a key role in cell signaling systems. It also serves as an anchor for proteins in cell membranes.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227- 239 (2017)
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242- 1253 (2017)
Md Zahidul Islam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(9), 2433-2443 (2017-02-07)
The translocation of cell-penetrating peptides (CPPs) through plasma membranes of living cells is an important physiological phenomenon in biomembranes. To reveal the mechanism underlying the translocation of a CPP, transportan 10 (TP10), through lipid bilayers, we examined the effects of
Mariya Chavarha et al.
Biophysical journal, 104(3), 594-603 (2013-02-28)
The hydrophobic surfactant proteins, SP-B and SP-C, greatly accelerate the adsorption of the surfactant lipids to an air/water interface. Previous studies of factors that affect curvature suggest that vesicles may adsorb via a rate-limiting structure with prominent negative curvature, in