Fontos dokumentumok
100600C
Avanti
E. coli Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
E. coli Polar Lipid Extract
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This product is an extract of E. coli B (ATCC 11303) grown in Kornberg Minimal media at 37°C and taken at 3/4 log growth phase. Total E. coli lipid extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue. This extract is partitioned against deionized water and the chloroform phase is concentrated. Polar lipid extract is the total lipid extract precipitated with acetone and then extracted with diethyl ether.
Alkalmazás
E. coli Extract Polar is suitable to prepare small unilamellar vesicles, to mimic the surface of the E. coli inner membrane.
E. coli extract polar has been for the preparation of liposomes.
E. coli Extract Polar has been used:
  • in unilamellar liposomes preparation for kinetic studies
  • in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies
  • in the reconstitution of molybdate transport protein (MolBC) for continuous wave-electron paramagnetic resonance studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
E.coli Polar lipid extracts comprise phosphatidylethanolamine as major lipid component. The minor components include the phosphatidylglycerol (PG) and cardiolipin. The leaflets of cytoplasmic membrane and inner leaflet of outer membrane are the source of E. coli lipid extract. It is used for reconstituting membrane proteins and forms bilayer by vesicle fusion.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (100600C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (100600C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Small substrate transport and mechanism of a molybdate ATP binding cassette transporter in a lipid environment
Rice AJ, et al.
The Journal of biological chemistry, 289(21), 15005-15013 (2014)
The
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (2017)
An inducible reconstitution system for the real-time kinetic analysis of protease activity and inhibition inside the membrane
Baker RP and Urban S
Methods in Enzymology, 584, 229-253 (2017)
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Miyer Patiño-Ruiz et al.
Scientific reports, 9(1), 15390-15390 (2019-10-30)
Bacterial NhaB Na+/H+ exchangers belonging to the Ion Transporter superfamily are poorly characterized in contrast to Na+/H+ exchangers of the Cation Proton Antiporter superfamily which have NhaA from Escherichia coli as a prominent member. For a more detailed understanding of