790404C
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt), chloroform
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (790404C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (790404C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (790404C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (790404C-10mg)
10 mg/mL (790404C-25mg)
5 mg/mL (790404C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash