Fontos dokumentumok
880128C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Amine
Avanti Research™ - A Croda Brand 880128C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (880128C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880128C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880128C-500mg)
pkg of 1 × 4 mL (880128C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880128C
koncentráció
10 mg/mL (880128C-10mg)
10 mg/mL (880128C-25mg)
25 mg/mL (880128C-100mg)
25 mg/mL (880128C-500mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare amine-functionalized vesicles
- to prepare small unilamellar vesicles
- to prepare liposomes
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash