Merck
710341C
Avanti
16:0-18:1 Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1′,3′-bis[1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C77H144Na2O17P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1449.88
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (710341C-25MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL in chloroform (710341C-25MG)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C77H146O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-35-39-43-47-51-55-59-63-76(81)93-72(67-87-74(79)61-57-53-49-45-41-37-31-27-23-19-15-11-7-3)69-91-95(83,84)89-65-71(78)66-90-96(85,86)92-70-73(68-88-75(80)62-58-54-50-46-42-38-32-28-24-20-16-12-8-4)94-77(82)64-6
Általános leírás
Cardiolipin is a 1,3-diphosphatidyl-sn-glycerol, a homodimeric phospholipid with four fatty acids. Cardiolipin is unique because of its atypical fatty acid composition. It is present in the mitochondrial membrane. CL species are complex in structure and several permutations exists due to variations in the chain length, degree of unsaturation, as well as combinations of four fatty acid substituents.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cardiolipin is a specific marker of mitochondria and is essential for multiple roles like energy transformation, apoptosis, and membrane integrity. 16:0-18:1 is a nascent cardiolipin acts as a precursor for the synthesis of tetralinoleoyl cardiolipin (TLCL).
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (710341C-25MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular symmetry in mitochondrial cardiolipins
Schlame M, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 138(1-2), 38-49 (2005)
Characterization of cardiolipin as the sodiated ions by positive-ion electrospray ionization with multiple stage quadrupole ion-trap mass spectrometry
Hsu FF and Turk J
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(8), 1146-1157 (2006)
The phospholipase iPLA2gamma is a major mediator releasing oxidized aliphatic chains from cardiolipin, integrating mitochondrial bioenergetics and signaling
Liu GY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(25), 10672-10684 (2017)
Clare L Laut et al.
mBio, 11(2) (2020-04-03)
Bacillus anthracis is a spore-forming bacterium that causes devastating infections and has been used as a bioterror agent. This pathogen can survive hostile environments through the signaling activity of two-component systems, which couple environmental sensing with transcriptional activation to initiate
Lavanya Visvabharathy et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008443-e1008443 (2020-04-29)
Staphylococcus aureus (SA) is the causative agent of both skin/soft tissue infections as well as invasive bloodstream infections. Though vaccines have been developed to target both humoral and T cell-mediated immune responses against SA, they have largely failed due to