Fontos dokumentumok
880126P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126P, powder
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (880126P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880126P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880126P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880126P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880126P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt