Merck
870273C
Avanti
18:1 Biotinyl Cap PE
Avanti Research - A Croda Brand 870273C
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H102N4O11PNaS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1105.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (870273C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870273C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870273C
koncentráció
10 mg/mL (870273C-25mg)
25 mg/mL (870273C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C57H103N4O11PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33-41-54(64)69-46-49(72-55(65)42-34-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-71-73(67,68)70-45-44-59-53(63)39-32-31-37-43-58-52(62)40-36-35-38-51-56-50(48-74-51)60-57(66)61-56;/h17-20,49-51,56H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,58,62)(H,59,63)(H,67,68)(H2,60,61,66);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-,50+,51+,56+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQSGNVZURNOPBT-XEAQQBNDSA-M
Általános leírás
18:1 Biotinyl Cap PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) or DOPE-B-Cap, belongs to a class of head group modified functionalized lipids.
Alkalmazás
18:1 Biotinyl Cap PE (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) has been used in preparation of liposomes and large unilamellar vesicles (LUV).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870273C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870273C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hideyo Takatsuki et al.
Nanotechnology, 22(24), 245101-245101 (2011-04-22)
The potential of using actin bundles for the transport of liposomes and single cells across myosin-coated surfaces is investigated. Compared to that observed with filamentous actin, the liposome transport using actin bundles was more linear in nature and able to
Maria Tsemperouli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(26), 8748-8757 (2019-06-28)
Horizontal black lipid membranes (BLMs) enable optical microscopy to be combined with the electrophysiological measurements for studying ion channels, peptide pores, and ionophores. However, a careful literature review reveals that simultaneous fluorescence and electrical recordings in horizontal BLMs have been
Yanqi Yu et al.
ACS nano (2018-11-14)
Understanding the binding of nanoparticles to receptors on biomembranes is critical to the development and screening of therapeutic materials. A prevailing understanding is that multivalent ligand-receptor binding leads to slower and confined translational motion of nanoparticles. In contrast, we report
Michael Estl et al.
International journal of molecular sciences, 21(7) (2020-04-08)
Cytotoxic T lymphocytes (CTL) are key players of the adaptive immune system that target tumors and infected cells. A central step to that is the formation of a cell-cell contact zone between the CTL and its target called an immune
Véronique Yvette Ntsogo Enguéné et al.
Frontiers in microbiology, 6, 541-541 (2015-06-18)
Efflux pumps are membrane transporters that actively extrude various substrates, leading to multidrug resistance (MDR). In this study, we have designed a new test that allows investigating the assembly of the MexA-MexB-OprM efflux pump from the Gram negative bacteria Pseudomonas