Merck
840034C
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H75NO10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
783.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (840034C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840034C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840034C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840034C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (840034C-10mg)
10 mg/mL (840034C-25mg)
25 mg/mL (840034C-200mg)
25 mg/mL (840034C-500mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840034C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Josef Melcr et al.
Journal of chemical theory and computation, 16(1), 738-748 (2019-11-26)
Phosphatidylserine (PS) lipids are important signaling molecules and the most common negatively charged lipids in eukaryotic membranes. The signaling can be often regulated by calcium, but its interactions with PS headgroups are not fully understood. Classical molecular dynamics (MD) simulations
Kari Kusler et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(50), 12883-12889 (2016-12-14)
Phosphatidylserine (PS) has previously been found to bind Cu2+ in a ratio of 1 Cu2+ ion per 2 PS lipids to form a complex with an apparent dissociation constant that can be as low as picomolar. While the affinity of
R J Perrin et al.
The Journal of biological chemistry, 275(44), 34393-34398 (2000-08-23)
alpha-Synuclein has been centrally implicated in neurodegenerative disease, and a normal function in developmental synaptic plasticity has been suggested by studies in songbirds. A variety of observations suggest the protein partitions between membrane and cytosol, a behavior apparently conferred by
Carina Drechsler et al.
Biophysical journal, 115(8), 1509-1517 (2018-09-30)
Lipid asymmetries between the outer and inner leaflet of the lipid bilayer exist in nearly all biological membranes. Although living cells spend great effort to adjust and maintain these asymmetries, little is known about the biophysical phenomena within asymmetric membranes
Maria J Sarmento et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(43), 12463-12477 (2017-09-30)
Although the evidence for the presence of functionally important nanosized phosphorylated phosphoinositide (PIP)-rich domains within cellular membranes has accumulated, very limited information is available regarding the structural determinants for compartmentalization of these phospholipids. Here, we used a combination of fluorescence