Fontos dokumentumok
850705P
Avanti
16:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPPE; PE(16:0/16:0); 110633
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for the preparation of perfluorocarbon (PFC) nanoparticles
- for lipid binding by liposome flotation assays
- to characterize the metabolic fate of synaptamide in a dopaminergic cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)