Fontos dokumentumok
860062C
Avanti
Brain SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
18:0 SM; Octadecanoyl Sphingomyelin; N-octadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(octadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Sphingomyelin (Brain, Porcine), chloroform
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (860062C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (860062C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (860062C-25mg)
25 mg/mL (860062C-200mg)
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
Általános leírás
Sphingomyelin and related lipids
Alkalmazás
- for ion-mobility spectrometry–mass spectrometry (IMS-MS)
- for lipid mixture in giant unilamellar vesicles
- as a growth medium for madin-darby canine kidney (MDCK) cells
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)