Fontos dokumentumok
840035C
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (840035C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840035C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840035C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840035C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
10 mg/mL (840035C-10mg)
10 mg/mL (840035C-25mg)
25 mg/mL (840035C-200mg)
25 mg/mL (840035C-500mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3