Fontos dokumentumok
903000
[4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine] nickel (II) dichloride
Szinonimák:
(4,4′-dtbbpy)NiCl2
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
CC(C1=CC(C2=CC(C(C)(C)C)=CC=N2)=NC=C1)(C)C.Cl[Ni]Cl
Alkalmazás
- Decarboxylative arylation of oxo acids.
- Acylation of ethers.
- Cross-coupling of aryl bromides with alcohols.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.