Merck
20615
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
BTMG
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.28
Beilstein:
2352408
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.457
bp
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton′s base) is an excellent alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.
Alkalmazás
  • Synthesis of dinaphthyl ethers: Barton′s base, which includes 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine, was utilized to promote SNAr reactions for the synthesis of highly oxygenated dinaphthyl ethers, demonstrating its efficacy as a catalyst in complex organic synthesis processes (Wipf and Lynch, 2003).
Vigyázat
Remark on appearance: Material may form precipitate on storage. The precipitate may easily be separated by filtration.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D.H.R. Barton et al.
Organic Syntheses, 74, 103-103 (1997)
Peter Wipf et al.
Organic letters, 5(7), 1155-1158 (2003-03-28)
[reaction: see text] Electron-rich dinaphthyl ethers were synthesized by S(N)Ar reactions between naphthols and activated fluoronaphthalenes. 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton's base) was found to be an excellent, mild alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.