Merck
536040
Sigma-Aldrich
4-4′-Dimethoxy-2-2′-bipyridine
greener alternative
97%
Szinonimák:
4,4′-Dimethoxy-2,2′-bipyridyl, 4,4′-Dimethoxy-2,2′-dipyridyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
168-171 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
COc1ccnc(c1)-c2cc(OC)ccn2
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-15-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(16-2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMEVSAIFJKKDAP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Alkalmazás
4-4′-Dimethoxy-2-2'-bipyridine may be used as a ligand in the preparation of transition metal complexes.
Ligand for greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of a new family of luminescent cis-(4, 4'-X2-5, 5'-Y2-2, 2'-bipyridine) 2Os (CO) Cl (PF6) complexes (X= NEt2, OMe, Me, H, Cl, Y= H; X= H, Y= Me; X= Y= Me): control of excited-state properties by bipyridyl substituents.
Della CL, et al.
Inorganic Chemistry, 29(15), 2792-2798 (1990)
Julie Urgiles et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14256-14263 (2017-10-11)
Reactions of K
Efficient osmium sensitizers containing 2,2'-bipyridine-4,4'-bisphosphonic acid ligand.
Zabri H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 166(1), 99-106 (2004)
Photochemical isomerization of trans- to cis-[RuCl2(dppb)(4,4'-X2-2,2'-bipy)](X=-H,-NO2,-Me,-COOH,-SMe,-O=SMe,-Cl,-OMe) complexes.
Santiago MO, et al.
Polyhedron, 22(24), 3205-3211 (2003)
Katia M Oliveira et al.
Journal of inorganic biochemistry, 176, 66-76 (2017-09-04)
New Ru(II) complexes with lawsone (law) characterized as trans-[Ru(law)(PPh
Cikkek
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.