Fontos dokumentumok
804215
[Ir{dFCF3ppy}2(bpy)]PF6
Szinonimák:
[Ir[dF(CF3)2ppy]2(bpy)]PF6
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
fotokatalizátor aktiválása
450 nm
SMILES string
FP(F)(F)(F)F.FC1=CC(F)=C(C2=[N]3C=C(C(F)(F)F)C=C2)C([Ir+]345([N]6=C(C7=CC=CC=[N]75)C=CC=C6)[N]8=C(C9=C(F)C=C(F)C=C94)C=CC(C(F)(F)F)=C8)=C1.[F-]
InChI
1S/2C12H5F5N.C10H8N2.F5P.FH.Ir/c2*13-8-2-3-9(10(14)5-8)11-4-1-7(6-18-11)12(15,16)17;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-6(2,3,4)5;;/h2*1-2,4-6H;1-8H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DZIQZTFRUCLPRL-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Related Content
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.