Fontos dokumentumok
904937
2,6-Bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel (II) dichloride
≥95% anhydrous basis
Szinonimák:
(bpp)NiCl2
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% anhydrous basis
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
107.9-132.4 °C (Decomp)
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.