Merck
916129
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride
Szinonimák:
phenNiCl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8Cl2N2Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
309.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Ni].Cl.Cl.n1c2c3ncccc3ccc2ccc1
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Ni/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;
Alkalmazás
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zheng-Jun Wang et al.
Organic letters, 21(16), 6543-6547 (2019-08-08)
A radical-mediated functionalization of allyl alcohol derived partners with a variety of alkyl 1,4-dihydropyridines via photoredox/nickel dual catalysis is described. This transformation transpires with high linear and E-selectivity, avoiding the requirement of harsh conditions (e.g., strong base, elevated temperature). Additionally