Merck
913278
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II)
≥95%
Szinonimák:
dppeNiBr2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H24Br2NiP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
616.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
322-326 °C
SMILES string
[Ni+2].P(CCP(c4ccccc4)c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C26H24P2.2BrH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEGMSHMBRVOLMV-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dibromonickel(II) is a catalyst for a variety of transformations, including:
  • kumada catalyst-transfer polycondensation
  • oxidation of carboranyl phosphine ligands
  • synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
  • hydroformylation of alcohols
  • Ullmann reactions - homocoupling reactions
  • intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chuan-Che Liu et al.
Organic letters, 12(15), 3518-3521 (2010-07-09)
An efficient method for the synthesis of substituted 1(2H)-isoquinolone derivatives via nickel-catalyzed annulation of substituted 2-halobenzamides with alkynes is described. This protocol is successfully applied to the total synthesis of oxyavicine with excellent yield.
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.