Fontos dokumentumok
406341
Nickel(II) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
97%
Szinonimák:
(1,2-Dimethoxyethane)nickel dibromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II)
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES string
Br[Ni]Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2BrH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHSVJTYBTJCDFL-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- The selective transformation of ethylene into higher-order products.
- The vinyl polymerization of norbornene.
- The preparation of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) Kumada catalyst transfer polymerization. It facilitates good control over the molecular weight of the conjugating polymer.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract,Skin
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - Non-equilibrium method
Lobbanási pont (C)
-3 °C - Non-equilibrium method
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.