Merck
403393
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
97%
Szinonimák:
Ni(TMHD)2
About This Item
Lineáris képlet:
Ni(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: nickel
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Ni]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ni/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIIJAZNTPALBJL-ORWWTJHYSA-L
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)