Merck
911534
Sigma-Aldrich
(4,4′-dMeObpy)NiCl2
Szinonimák:
4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine nickel (II) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12Cl2N2NiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.23
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
(4,4′-dMeObpy)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhongdong Sun et al.
Organic letters, 19(14), 3727-3730 (2017-07-12)
Direct coupling of ethers and acyl halides was promoted by a binary catalytic system comprising an Ir-based photocatalyst and a Ni complex under blue-light irradiation. Photocatalysts with high triplet energy directed the catalysis, and the reaction likely proceeded by triplet-triplet