Merck
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Szinonimák:
(4,4′-dmbpy)NiCl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Molekulatömeg:
313.84 (anhydrous basis)
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Alkalmazás
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.