Merck
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
Szinonimák:
(bpy)NiI2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8I2N2Ni
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.69
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II) is a catalyst for the cross-electrophile coupling of vinyl halides and alkyl halides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The